Merck
534196
Sigma-Aldrich
4,4'-二氯-3-硝基二苯甲酮
97%
别名:
(4-氯-3-硝基苯基)-(4-氯苯基)-甲酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4COC6H3(Cl)NO2
CAS号:
分子量:
296.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
86-90 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H7Cl2NO3/c14-10-4-1-8(2-5-10)13(17)9-3-6-11(15)12(7-9)16(18)19/h1-7H
InChI key
ZUFPZMPLEYZRJG-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)