Merck
533769
Sigma-Aldrich
苯胺苯乙酸
别名:
2-苯胺基苯乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5NHC6H4CH2CO2H
CAS号:
分子量:
227.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
89-93 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
OC(=O)Cc1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(17)10-11-6-4-5-9-13(11)15-12-7-2-1-3-8-12/h1-9,15H,10H2,(H,16,17)
InChI key
NJFCAWNKWPIBAG-UHFFFAOYSA-N
应用
  • Biologically active molecule with potential anticonvulsant properties
Reactant for:
  • Friedel-Crafts cyclization reactions
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)