533173
别名:
聚合物键合型 4-甲基二苯甲胺盐酸盐, MBHA 树脂, MBHA-聚苯乙烯, 与二乙烯基苯交联的 (α-氨基-α-对二甲苯基盐酸盐)聚苯乙烯
533173-25G
$2,190.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
8.55001
Rink Amide resin (100-200 mesh)
8.55003
Rink Amide MBHA树脂(100-200目)
8.55130
Rink Amide AM树脂(100-200目)
8.55017
2-Chlorotrityl chloride resin (100-200 mesh), 1% DVB
M1773
4-Methylbenzhydrylamine resin hydrochloride
8.55018
HMBA-AM resin
13609
王氏树脂
83885
Rink Amide AM 树脂
8.55002
Wang resin (100-200 mesh)
8.55006
MBHA resin HL (100-200 mesh) . HCl
1 % cross-linked
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
0.5-1.0 mmol/g loading
200-400 mesh
peptide synthesis
amine
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Amino Acids, Resins & Reagents for Peptide Synthesis
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
47674
FFmoc-N-三苯甲基-L-谷氨酰胺
497290
Rink 胺树脂
524298