Merck
532444
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 4-甲基二苯甲胺盐酸盐
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.4 mmol/g loading, 2 % cross-linked
别名:
MBHA 树脂, MBHA-聚苯乙烯, 与二乙烯基苯交联的 (α-氨基-α-对二甲苯基盐酸盐)聚苯乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.22
交聯
2 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
0.7-1.4 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
應用
peptide synthesis
官能基
amine
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)