The minimum purity of this material is 90% as determined by GC. A review of recent lots shows a range of 92.2 - 97.1%.
所有图片(1)
选择尺寸
变更视图
25 G
$275.00
About This Item
线性分子式:
FSO2CF2CO2Si(CH3)3
CAS号:
分子量:
250.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.367 (lit.)
沸点
156 °C (lit.)
密度
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
SMILES字符串
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C5H9F3O4SSi/c1-14(2,3)12-4(9)5(6,7)13(8,10)11/h1-3H3
InChI key
XHVSCKNABCCCAC-UHFFFAOYSA-N
应用
- 氟烷基化剂
作为以下反应的反应物:
- 制备二氟环丙烯
- 制备二氟卡宾试剂
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
80.1 °F - closed cup
闪点(°C)
26.7 °C - closed cup
其他客户在看
-
What is the maximum purity of TMSFS
1 answer-