Merck
528455
Sigma-Aldrich
反-3-乙氧基肉桂酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H4CH=CHCO2C2H5
CAS号:
分子量:
220.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.556 (lit.)
沸点
316 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]\C(=C(\[H])c1cccc(OCC)c1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-15-12-7-5-6-11(10-12)8-9-13(14)16-4-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b9-8+
InChI key
HCKOJKUUNSOANP-CMDGGOBGSA-N
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)