Merck
525103
Sigma-Aldrich
三(乙二醇)双(2-乙基己酸酯)
97%
别名:
TEG(EH)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2CH2CH2OCH2-]2
CAS号:
分子量:
402.57
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.445
bp
344 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC(CC)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O6/c1-5-9-11-19(7-3)21(23)27-17-15-25-13-14-26-16-18-28-22(24)20(8-4)12-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
InChI 密鑰
FRQDZJMEHSJOPU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
增塑剂
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
384.8 °F - closed cup
閃點(°C)
196 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)