Merck
524867
Sigma-Aldrich
7-溴-2-甲基吲哚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8BrN
分子量:
210.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
94%
折射率
n20/D 1.642 (lit.)
bp
285 °C (lit.)
密度
1.472 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cc2cccc(Br)c2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-5-7-3-2-4-8(10)9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
InChI 密鑰
YFEGQGALXHJBIQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
7-Bromo-2-methylindole (7-bromo-2-methyl-1H-indole) is an indole derivative.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup