Merck
524387
Sigma-Aldrich
1-苯基-1-硫代-β-D-吡喃葡萄糖苷四乙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H24O9S
CAS号:
分子量:
440.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −14°, c = 2 in chloroform
mp
116-119 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C20H24O9S/c1-11(21)25-10-16-17(26-12(2)22)18(27-13(3)23)19(28-14(4)24)20(29-16)30-15-8-6-5-7-9-15/h5-9,16-20H,10H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20+/m1/s1
InChI 密鑰
JCKOUAWEMPKIAT-OBKDMQGPSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)