Merck
523917
Sigma-Aldrich
2,5-二氯苯甲醛
96%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$101.00
$101.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$101.00
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3CHO
CAS号:
分子量:
175.01
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$101.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
96%
表单
solid
mp
54-57 °C (lit.)
官能团
aldehyde
chloro
SMILES字符串
Clc1ccc(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
InChI key
BUXHYMZMVMNDMG-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)