Merck
522465
Sigma-Aldrich
4-甲氧基-3,5-二甲基-2-羟甲基吡啶
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13NO2
CAS号:
分子量:
167.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
56.5-60.5 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1c(C)cnc(CO)c1C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-6-4-10-8(5-11)7(2)9(6)12-3/h4,11H,5H2,1-3H3
InChI 密鑰
PSEPRWKZZJWRCB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol is a pyridine derivative.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)