solid
mp
145-148 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(C)c(C)c(B(O)O)c1C
InChI
1S/C10H15BO2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5,12-13H,1-4H3
InChI 密鑰
BCMVUEOVWMZJBS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
含有不定量的酸酐。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3