Merck
521337
Sigma-Aldrich
2-苄氧基苯硼酸
别名:
2-(Phenylmethoxy)benzeneboronic acid, 2-(Phenylmethyl)oxyphenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OC6H4B(OH)2
分子量:
228.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
表单
solid
mp
105-110 °C (lit.)
SMILES字符串
OB(O)c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H13BO3/c15-14(16)12-8-4-5-9-13(12)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15-16H,10H2
InChI key
MCAIDINWZOCYQK-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for:
  • Palladium complex-catalyzed selective hydroxylation
  • Palladium(II)-catalyzed oxidative Heck reactions
  • Metal-free electrophilic fluorination
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
其他说明
含不定量的酸酐
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)