Merck
520497
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-4-甲基苯亚磺酰胺
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$230.00
$230.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$230.00
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4S(O)NH2
分子量:
155.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$230.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
mp
115-118 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)S(N)=O
InChI
1S/C7H9NOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,8H2,1H3/t10-/m1/s1
InChI key
YNJDSRPIGAUCEE-SNVBAGLBSA-N
应用
(R)-(-)-p-Toluenesulfinamide may be used in the preparation of E,E-(R)-(-)-N-(2,4-hexadienalidene)-p-toluenesulfinamide by reacting with sorbic aldehyde in the presence of titanium ethoxide.[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
d-Amino ?-Keto Esters, a Designed Polyfunctionalized Chiral Building Block for Alkaloid Synthesis. Asymmetric Synthesis of (R)-(+)-2-Phenylpiperidine and (-)-SS20846A.
Davis FA, et al.
Organic Letters, 2(8), 1041-1043 (2000)