Merck
519359
Sigma-Aldrich
2-氟-6-碘苯甲腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(I)CN
CAS号:
分子量:
247.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
49-53 °C (lit.)
官能团
fluoro
iodo
nitrile
SMILES字符串
Fc1cccc(I)c1C#N
InChI
1S/C7H3FIN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
InChI key
FAACTMVXBNSPJA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Recent advances in the chemistry of indazoles.
Schmidt A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(24), 4073-4095 (2008)
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile.
Britton D.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 57(8), o702-o704 (2001)