Merck
518565
Sigma-Aldrich
2-[乙基[4-[2-(4-硝基苯基)乙烯基]苯基]氨基]乙醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4CH=CHC6H4N(C2H5)CH2CH2OH
分子量:
312.36
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
mp
161-163 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN(CCO)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C18H20N2O3/c1-2-19(13-14-21)17-9-5-15(6-10-17)3-4-16-7-11-18(12-8-16)20(22)23/h3-12,21H,2,13-14H2,1H3/b4-3+
InChI 密鑰
OAFMCWZFMIQFBI-ONEGZZNKSA-N
應用
用于合成共价连接到光折变三元共聚物上的二阶发色团。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)