Merck
516317
Sigma-Aldrich
间乙氧基苯甲醛
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H4CHO
CAS号:
分子量:
150.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
折射率
n20/D 1.542 (lit.)
沸点
243 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
aldehyde
SMILES字符串
[H]C(=O)c1cccc(OCC)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)7-10/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Anthracyclines and related substances. 3. Regiospecific total synthesis of 11-deoxydaunomycinone.
Kimball S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(6), 1561-1563 (1981)