514543
1 of 10
Sigma-Aldrich
205273
四异丙醇钛
208930
四氯化锡
87560
345172
乙酸锡(IV)
345164
醋酸锡(II)
494135
叔丁氧锡(IV)
1.12416
Tin(II) sulfate
452335
氯化锡(II)
217913
377996
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 4
642045
硝酸镉 四水合物
244678
四氯化锡(IV) 五水合物
483265
醋酸锑