折射率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
150 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC(CCCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H28O4/c1-5-9-11-15(12-10-6-2,13(16)18-7-3)14(17)19-8-4/h5-12H2,1-4H3
InChI 密鑰
WHKKUUPZLWUOIW-UHFFFAOYSA-N