Merck
856576
Sigma-Aldrich
Adogen® 464
别名:
甲基三烷基(C8-C10)氯化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
33 mmHg ( 20 °C)
形狀
liquid
expl. lim.
12 %
折射率
n20/D 1.4665 (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].[Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.CCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCC)CCCCCCCCC.CCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C31H66N.C28H60N.C25H54N.3ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32(4,30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;1-5-8-11-14-17-20-23-26-29(4,27-24-21-18-15-12-9-6-2)28-25-22-19-16-13-10-7-3;1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;;;/h5-31H2,1-4H3;5-28H2,1-4H3;5-25H2,1-4H3;3*1H/q3*+1;;;/p-3
InChI 密鑰
RMQKQYWUFZNCMA-UHFFFAOYSA-K
應用
常用的相转移催化剂。用于提取金属离子进行分光光度法测定。
法律資訊
Adogen is a registered trademark of Evonik Goldschmidt Corporation
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
109.9 °F - closed cup
閃點(°C)
43.3 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 344, 30-30 (1992)
Rev. Roum. Chim., 36, 77-77 (1991)
Dehmlow, E.V. Dehmlow, S.S.
Phase Transfer Catalysis (Academic Press) (1993)