Merck
513164
Sigma-Aldrich
碘吡嗪
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$75.50
$75.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$75.50
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3IN2
CAS号:
分子量:
205.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$75.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
折射率
n20/D 1.655 (lit.)
沸点
109-110 °C/34 mmHg (lit.)
密度
2.086 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
iodo
SMILES字符串
Ic1cnccn1
InChI
1S/C4H3IN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
InChI key
OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Iron (II) isothiocyanate complexes with substituted pyrazines: Experimental and theoretical views on their electronic structure.
Shylin SI, et al.
Polyhedron, 87, 147-155 (2015)
The Synthesis and Properties of Iodopyrazines.
Hirschberg A and Spoerri PE.
The Journal of Organic Chemistry, 26(6), 1907-1912 (1961)