Merck
511285
Sigma-Aldrich
1,5-环辛二烯四羰基钨(0)
别名:
(Cyclooctadiene)tungsten tetracarbonyl, Tetracarbonyl(1,5-cyclooctadiene)tungsten
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12O4W
CAS号:
分子量:
404.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder or crystals
反應適用性
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
155-161 °C (lit.)
SMILES 字串
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.4CO.W/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;4*1-2;/h1-2,7-8H,3-6H2;;;;;/b2-1-,8-7-;;;;;
InChI 密鑰
URZAVABIRGHJEB-XRGHXPOKSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)