Merck
510769
Sigma-Aldrich
(+)-Disparlure
95%
别名:
(2S-cis)-2-Decyl-3-(5-methylhexyl)oxirane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H38O
CAS号:
分子量:
282.50
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
价格与库存信息目前不能提供
方案
95%
旋光性
[α]20/D +0.8°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
沸点
146-148 °C/0.25 mmHg (lit.)
密度
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCCCC[C@@H]1O[C@@H]1CCCCC(C)C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)