Merck
510629
Sigma-Aldrich
双(乙基环戊二烯)铬(II)
别名:
1,1′-Diethylchromocene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18Cr
CAS号:
分子量:
238.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
产品510629监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
反应适用性
core: chromium
reagent type: catalyst
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Cr].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Cr/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChI key
OZUJAILVLUFQME-UHFFFAOYSA-N
应用
Catalyst for polymerization of ethylene
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)