Merck
50705
Sigma-Aldrich
乙醛酸乙酯 溶液
technical, ~50% in toluene
别名:
Ethyl oxoacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCOCOOCH2CH3
CAS号:
分子量:
102.09
Beilstein:
1209486
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
technical
浓度
~50% in toluene
密度
1.03 g/mL at 20 °C
SMILES字符串
CCOC(=O)C=O
注意
部分以聚合形式存在;加热解聚
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
44.6 °F
闪点(°C)
7 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)