Merck
499838
Sigma-Aldrich
Ammonium iodate
99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH4IO3
CAS号:
分子量:
192.94
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案
99.99% trace metals basis
表单
powder and chunks
mp
150 °C (dec.) (lit.)
密度
3.309 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
N.OI(=O)=O
象形图
Flame over circleExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)