Merck
498599
Sigma-Aldrich
3-氟苄基氯化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4CH2ZnCl
分子量:
209.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
0.965 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1cccc(C[Zn]Cl)c1
InChI
1S/C7H6F.ClH.Zn/c1-6-3-2-4-7(8)5-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
SAXKTIUVDSJVLU-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 制造。®Rieke Metals, Inc. 的注册商标。
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup