Merck
498548
Sigma-Aldrich
2-乙基丁基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2CHCH2ZnBr
分子量:
230.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.963 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCC(CC)C[Zn]Br
InChI
1S/C6H13.BrH.Zn/c1-4-6(3)5-2;;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
UNEWQCWPYUUACG-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 的产品;® Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup