Merck
49671
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-环氧庚烷
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(R)-2-戊基环氧乙烷, (R)-庚烯氧化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14O
分子量:
114.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
等级
purum
方案
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
折射率
n20/D 1.415 (lit.)
沸点
56 °C/30 mmHg (lit.)
密度
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-7-6-8-7/h7H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
NMOFYYYCFRVWBK-SSDOTTSWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
68.0 °F - closed cup
闪点(°C)
20 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)