Merck
496634
Sigma-Aldrich
锑酸钠
99.9%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaSbO3
CAS号:
分子量:
192.75
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
化驗
99.9%
mp
>375 °C (lit.)
密度
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Na+].[O-][Sb](=O)=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)