Merck
495093
Sigma-Aldrich
溴化镁
anhydrous, powder, ≥99.99%
别名:
Hydrobromic acid magnesium salt, Magnesium dibromide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$202.00
5 G
$631.00
$202.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$202.00
5 G
$631.00
About This Item
线性分子式:
MgBr2
CAS号:
分子量:
184.11
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$202.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
anhydrous
质量水平
方案
≥99.99%
表单
powder
杂质
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
711 °C (lit.)
密度
3.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
金属纯度不包括钨,它是制造方法的副产物。钨不会影响产品的正常使用。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)