Merck
494577
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-氨基-1-苯乙醇
97%
别名:
(R)-α-(氨基甲基)苄醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH2CH(C6H5)OH
CAS号:
分子量:
137.18
Beilstein:
3196196
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
旋光性
[α]22/D −39°, c = 2 in ethanol
mp
59-65 °C (lit.)
SMILES字符串
NC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1
InChI key
ULSIYEODSMZIPX-QMMMGPOBSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)