Merck
494542
Sigma-Aldrich
α-环糊精硫酸盐 钠盐 水合物
别名:
α-环糊精硫酸钠盐水合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$245.00
$245.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$245.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
NACRES:
NA.22
$245.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
旋光性
[α]23/D +78°, c = 1 in H2O
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])O[C@@H]1[C@@H]2O[C@H]3[C@@H](O[C@@H](O[C@H]4[C@@H](O[C@@H](O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](O[C@H]6[C@@H](O[C@@H](O[C@H]7[C@@H](O[C@@H](O[C@@H]([C@@H](O2)CO)[C@H]1O[S](=O)(=O)[O-])[C@H]([C@@H]7O)
InChI key
BXIKECRJPOGMAH-RQHIBQQSSA-E
一般描述
α环糊精硫酸钠盐水合物是α-环糊精的改性版,在制药中常用于提高难溶药物的溶解性和生物利用度。
应用
α-环糊精硫酸钠盐水合物可作为主体分子,与偶氮染料甲基黄形成包含络合物。可增强甲基黄的腙互变异构体在酸性液体中的稳定性。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)