Merck
493031
Sigma-Aldrich
非那西丁-乙氧基-2-13C
99 atom % 13C
别名:
N-(4-乙氧基-2-13C-苯基)乙酰胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$1,760.00
$1,760.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
500 MG
$1,760.00
About This Item
线性分子式:
CH3CONHC6H4OCH213CH3
分子量:
180.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$1,760.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
mp
134-136 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CC(=O)Nc1ccc(OC[13CH3])cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i1+1
InChI key
CPJSUEIXXCENMM-OUBTZVSYSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)