Merck
492426
Sigma-Aldrich
DL-亮氨酸-d10
98 atom % D
别名:
DL-亮氨酸-2,3,3,4,5,5,5,5′,5′,5′-d10
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)2CDCD2CD(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
141.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品492426是客户指定产品,不在网上销售。 联系客户支持
同位素纯度
98 atom % D
方案
99% (CP)
表单
solid
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
质量偏移
M+10
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,3D2,4D,5D
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-SHJFKSRGSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)