Merck
491896
Sigma-Aldrich
苯甲腈-d5
99 atom % D
别名:
氰化苯-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D5CN
CAS号:
分子量:
108.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
产品491896是客户指定产品,不在网上销售。 联系技术服务部门
同位素純度
99 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C#N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI 密鑰
JFDZBHWFFUWGJE-RALIUCGRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)