Merck
491365
Sigma-Aldrich
2-丁酮-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
别名:
甲基-d3-乙基-1,1-d2
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$1,150.00
$1,150.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
5 G
$1,150.00
About This Item
线性分子式:
CH3CD2COCD3
CAS号:
分子量:
77.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352138
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$1,150.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
沸点
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
密度
0.860 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+5
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2D3,3D2
InChI key
ZWEHNKRNPOVVGH-PDWRLMEDSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
30.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-1 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)