Merck
491322
Sigma-Aldrich
2,6-二乙基苯胺-d15
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2D5)2C6D3ND2
分子量:
164.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品491322是客户指定产品,不在网上销售。 联系技术服务部门
同位素纯度
98 atom % D
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.545 (lit.)
沸点
243 °C (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+15
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[2H]N([2H])c1c(c([2H])c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D/hD2
InChI key
FOYHNROGBXVLLX-IFODOZFGSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 2
闪点(°F)
239.0 °F - closed cup
闪点(°C)
115.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)