Merck
491292
Sigma-Aldrich
1-苯乙醇-1,2-13C2
99 atom % 13C
别名:
仲苯乙醇-α,β-13C2
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$1,140.00
$1,140.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
250 MG
$1,140.00
About This Item
线性分子式:
C6H513CH(OH)13CH3
分子量:
124.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$1,140.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
折射率
n20/D 1.532 (lit.)
沸点
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.030 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[13CH3][13CH](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1+1,7+1
InChI key
WAPNOHKVXSQRPX-SPBYTNOZSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
185.0 °F - closed cup
闪点(°C)
85 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)