Merck
490059
Sigma-Aldrich
L-亮氨酸-1-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$518.00
$518.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 G
$518.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)13CO2H
CAS号:
分子量:
132.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
$518.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[H][C@](N)(CC(C)C)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i6+1
InChI 密鑰
ROHFNLRQFUQHCH-SANWUMGISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)