Merck
489913
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
别名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-15N, L-Alanine-15N, N-t-Boc derivative
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$444.00
$444.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
250 MG
$444.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH(15NH-Boc)CO2H
分子量:
190.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$444.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
≥98 atom % 15N
质量水平
方案
≥99% (CP)
表单
solid
旋光性
[α]20/D −23°, c = 2 in acetic acid
技术
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Boc
质量偏移
M+1
SMILES字符串
C[C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i9+1
InChI key
QVHJQCGUWFKTSE-LBBOFACRSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)