Merck
489220
Sigma-Aldrich
乙烷-13C2
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CH3
CAS号:
分子量:
32.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
蒸汽密度
1.05 (vs air)
蒸汽压
37.95 atm ( 21.1 °C)
同位素纯度
99 atom % 13C
自燃温度
881 °F
沸点
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[13CH3][13CH3]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1+1,2+1
InChI key
OTMSDBZUPAUEDD-ZDOIIHCHSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推荐产品
推荐使用铜质软管接头 Z146811 或铜体微型气流阀 Z513539。
调节阀
产品编号
说明
价格
软管倒钩
产品编号
说明
价格
象形图
FlameGas cylinder
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
储存分类代码
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)