Merck
487805
Sigma-Aldrich
乙酸钠-18O2
95 atom % 18O
别名:
乙酸-18O2 钠盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$1,850.00
$1,850.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 G
$1,850.00
About This Item
线性分子式:
CH3C18O2Na
CAS号:
分子量:
86.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$1,850.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
95 atom % 18O
表单
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[Na+].CC([18O-])=[18O]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i3+2,4+2;
InChI key
VMHLLURERBWHNL-MZCPDTSISA-M
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)