Merck
487503
Sigma-Aldrich
1-溴十二烷-1-13C
99 atom % 13C
别名:
月桂基溴-1-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)1013CH2Br
CAS号:
分子量:
250.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
沸点
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−11-−9 °C (lit.)
密度
1.042 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CCCCCCCCCCC[13CH2]Br
InChI
1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3/i12+1
InChI key
PBLNBZIONSLZBU-HNHCFKFXSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)