Merck
487015
Sigma-Aldrich
丙烯-2-13C
99 atom % 13C
别名:
甲基乙烯-2-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH313CH=CH2
CAS号:
分子量:
43.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352119
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品487015监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
蒸汽密度
1.48 (vs air)
蒸汽压
15.4 atm ( 37.7 °C)
同位素纯度
99 atom % 13C
表单
gas
自燃温度
860 °F
沸点
−47.7 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[H][13C](C)=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i3+1
InChI key
QQONPFPTGQHPMA-LBPDFUHNSA-N
相关类别
包装
带 1/4 英寸阳螺纹 NPT 铜质阀的 Sure/Pac™ 气瓶
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推荐产品
推荐使用铜质软管接头 Z146811 或铜体微型气流阀 Z513539。
法律信息
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
调节阀
产品编号
说明
价格
软管倒钩
产品编号
说明
价格
象形图
FlameGas cylinder
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
储存分类代码
2A - Gases
WGK
nwg
闪点(°F)
-162.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-108 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)