Merck
485020
Sigma-Aldrich
溴化钆(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace rare earth metals basis
别名:
Gadolinium bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
GdBr3
CAS号:
分子量:
396.96
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
化驗
99.99% trace rare earth metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
mp
770 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Gd](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
KGOKDPWKDBWITQ-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3