Merck
483540
Sigma-Aldrich
5-氟-2-甲氧基苯硼酸
≥95%
别名:
2-Methoxy-5-fluorophenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
分子量:
169.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
≥95%
mp
144-153 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI 密鑰
CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Suzuki couplings
  • Copper catalyzed arylation
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3