Merck
422797
Sigma-Aldrich
(S)-β-羟基-γ-丁内酯
96%
别名:
(S)-4,5-二氢-4-羟基-2(3H)-呋喃酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O3
CAS号:
分子量:
102.09
Beilstein:
4657152
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
光學活性
[α]21/D −81°, c = 2 in ethanol
折射率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
98-100 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@@H]1COC(=O)C1
InChI
1S/C4H6O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h3,5H,1-2H2/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
FUDDLSHBRSNCBV-VKHMYHEASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter