Merck
483192
Sigma-Aldrich
1,4-双(二甲基甲硅烷基)苯
97%
别名:
对亚苯基双(二甲基硅烷)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 ML
$160.00
$160.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 ML
$160.00
About This Item
线性分子式:
C6H4[SiH(CH3)2]2
CAS号:
分子量:
194.42
Beilstein:
1072658
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$160.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.502 (lit.)
沸点
213-214 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[H][Si](C)(C)c1ccc(cc1)[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
InChI key
KQERVIARWMHFOS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
185.0 °F - closed cup
闪点(°C)
85 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)