Merck
482927
Sigma-Aldrich
(2S,3R)-(-)-2,3-二羟基-3-苯基丙酸甲酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(OH)CH(OH)CO2CH3
分子量:
196.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]21/D −10°, c = 1 in chloroform
mp
85-88 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)9(12)8(11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-9,11-12H,1H3/t8-,9+/m1/s1
InChI 密鑰
IXDRYSIPXMREGK-BDAKNGLRSA-N
應用
Methyl (2S,3R)-(−)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionate can be used to synthesize methyl(2R,3R)-2,3-epoxy-3-phenylpropionate, a key intermediate for the preparation of taxol side chain.[1]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Study of Cyclodehydration of Methyl (2S, 3R)-2, 3-Dihydroxy-3-Phenylpropionate with Fluoroalkanesulfonyl Fluoride
Zhaohua Y, et al.
Acta Chimica Sinica , 69(10), 1269-1272 (2011)